Drukuj
2,2-bis(bromometylo)-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dibromoneopentyl glycol, 2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
301930-1KG 301930-25G 301930-3KG
SIAL301930-1KGEA 540 PLN
SIAL301930-1KG SIAL301930-25G SIAL301930-3KG
2,2-bis(bromometylo)-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
2,2-bis(bromometylo)-1,3-propanodiol
Formuła: C₅H₁₀Br₂O₂
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107…109 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004688
Numer CAS: 3296-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-967-7