Drukuj
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
414131-25ML 414131-5ML
SIAL414131-25MLEA 840 PLN
SIAL414131-25ML SIAL414131-5ML
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon
Formuła: C₆H₁₁BrO
Temp. Wrzenia: 47…49 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 76 °C
Gęstość: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000206
Numer CAS: 5469-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-794-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II