1-Bromo-3,3-dimetylobutanon 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
A10655.09
A10655.18
A10655.30
A10655.09EA
545
PLN
A10655.09
A10655.18
A10655.30
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon 97+%
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon
Purity: 97+%
CAS No.: 5469-26-1
Molecular Formula: C6H11BrO
Formula Weight: 179.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 189-192°
Beilstein Reference: 506485
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000206
Formuła:
C₆H₁₁BrO MW: 179.06 g/mol Temp. Wrzenia: 189…192 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1.333 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000206 Numer CAS: 5469-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-794-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 II |