Drukuj
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon 93%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
306410050 306410250
ACRO306410050EA 302 PLN
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon 93%
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon
Formuła: C₆H₁₁BrO
Temp. Wrzenia: 189…192 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000206
Numer CAS: 5469-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-794-0
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %