Drukuj
2-bromo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
135615-100G 135615-500G 135615-5G
SIAL135615-100GEA 400 PLN
SIAL135615-100G SIAL135615-500G SIAL135615-5G
2-bromo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
2-bromo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 73
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000125
Numer CAS: 507-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-065-9
Jednostka: 2342
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01554