Drukuj
1-bromo-2-metylobutan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
124095-100G 124095-500G 124095-5G
SIAL124095-100GEA 153 PLN
SIAL124095-100G SIAL124095-500G SIAL124095-5G
1-bromo-2-metylobutan, Sigma-Aldrich®
1-bromo-2-metylobutan
Formuła: C₅H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 119 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000253
Numer CAS: 107-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-522-9
Jednostka: 2341
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05130