Drukuj
1-bromo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isobutyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
156582-100G 156582-500G
SIAL156582-100GEA 174 PLN
SIAL156582-100G SIAL156582-500G
1-bromo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
1-bromo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 91
Temp. topnienia: –118 °C
Gęstość: 1.265 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000217
Numer CAS: 78-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-141-2
Jednostka: 2342
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05152