Drukuj
VWR® Basic, fartuchy, PE
Dostawca: VWR Collection
113-9102EA 344 PLN
113-9102 113-9100 113-9101 113-9096 113-9095 113-9099 113-9097 113-9098 113-9104 113-9106 113-9103
VWR® Basic, fartuchy, PE
Odzież jednorazowa
Jednorazowy płaszcz gościnny wykonany z folii PE.
  • Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
  • Dostępne luzem lub zablokowane
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Grubość: 20, 50 lub 100 µm