Drukuj

n-tridekan, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo


M-Clarity™ quality level = MQ100

T57401-100G T57401-25G
SIALT57401-100GEA 727 PLN
SIALT57401-100G SIALT57401-25G
n-tridekan, Sigma-Aldrich®
n-tridekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Temp. Wrzenia: 235,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008979
Numer CAS: 629-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-093-4
Jednostka: 3295
ADR: 3,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR