Drukuj
n-Trikozan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
263850-1G 263850-5G
SIAL263850-1GEA 219 PLN
SIAL263850-1G SIAL263850-5G
n-Trikozan, Sigma-Aldrich®
n-Trikozan
Formuła: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7969 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009350
Numer CAS: 638-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-347-4