Drukuj
Wersenian czterosodowy dihydrat 99-101%, Ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J15700.A1 J15700.C4
J15700.A1EA 603 PLN
J15700.A1 J15700.C4
Wersenian czterosodowy dihydrat 99-101%, Ultrapure
Wersenian czterosodowy dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150026
Numer CAS: 10378-23-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 99 to 101% (as is)
Identification (FTIR) Conforms
pH (1%, H2O) 10.7 to 11.7
pH (5%, H2O) 10.7 to 12.0