Drukuj
VWR®, pokrowce na buty, antypoślizgowe
Dostawca: VWR
VWR®
113-9079EA 681 PLN
113-9079 113-9081 113-9082 113-9080
VWR®, pokrowce na buty, antypoślizgowe
Odzież jednorazowa
Jednorazowe ochraniacze na buty wykonane z folii CPE.
  • Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
  • Wydajność antypoślizgowa
L×W: 410×170 mm
Waga: 10, 13 lub 16 g/szt.
*Rozmiar uniwersalny.
Certyfikaty: Cat. I