Drukuj
n-tetradekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetradecane
MQ100
172456-100G 172456-2G 172456-500G
SIAL172456-100GEA 590 PLN
SIAL172456-100G SIAL172456-2G SIAL172456-500G
n-tetradekan, Sigma-Aldrich®
n-tetradekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 253.7
Temp. topnienia: 6
Gęstość: 0.7628 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008986
Numer CAS: 629-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM