Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Narc-1, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
8174-02EA 0 PLN
8174-02 8174-09 8174-04 8174-08
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Narc-1, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Ultraczyste kolumny z PP z nośnikiem BAKERBOND® HPLC opracowano z myślą o oszczędności czasu, minimalizacji zakresu prac oraz końcowych objętości rozpuszczalnika i zwiększeniu wydajności. Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w kolumnach konwencjonalnych. Wbudowany filtr osłonowy kolumny i wyższe stężenie analitu mogą ograniczyć lub wyeliminować etapy filtracji wstępnej i zatężania.
  • Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w konwencjonalnych kolumnach SPE
  • Niepowtarzalna konfiguracja laminarna
  • Na bazie krzemionki
  • Kolumny ekstrakcyjne do nadużywanych narkotyków
Zastosowania ogólne: karboksy-tetra-hydrokannabinol (THC).