Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Silica, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
8163-02EA 0 PLN
8163-02 8163-06 8163-11
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Silica, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Ultraczyste kolumny z PP z nośnikiem BAKERBOND® HPLC opracowano z myślą o oszczędności czasu, minimalizacji zakresu prac oraz końcowych objętości rozpuszczalnika i zwiększeniu wydajności. Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w kolumnach konwencjonalnych. Wbudowany filtr osłonowy kolumny i wyższe stężenie analitu mogą ograniczyć lub wyeliminować etapy filtracji wstępnej i zatężania.
  • Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w konwencjonalnych kolumnach SPE
  • Niepowtarzalna konfiguracja laminarna
  • Na bazie krzemionki
Zastosowania ogólne: adsorpcja analitów polarnych z rozpuszczalników niepolarnych, takich jak węglowodory i słabiej polarnych estrów i eterów.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie adsorpcji.