Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® C18, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7606-02EA 2560 PLN
7606-02 7606-06 7606-09 7606-11
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® C18, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Ultraczyste kolumny z PP z nośnikiem BAKERBOND® HPLC opracowano z myślą o oszczędności czasu, minimalizacji zakresu prac oraz końcowych objętości rozpuszczalnika i zwiększeniu wydajności. Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w kolumnach konwencjonalnych. Wbudowany filtr osłonowy kolumny i wyższe stężenie analitu mogą ograniczyć lub wyeliminować etapy filtracji wstępnej i zatężania.
  • Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w konwencjonalnych kolumnach SPE
  • Niepowtarzalna konfiguracja laminarna
  • Na bazie krzemionki
Zastosowania ogólne: anality niejonowe od niepolarnych do umiarkowanie polarnych.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz.