Drukuj
VWR® Basic, ochraniacze na rękawy
Dostawca: VWR Collection
113-9077EA 293 PLN
113-9077 113-9078 113-9074 113-9076 113-9075
VWR® Basic, ochraniacze na rękawy
Odzież jednorazowa
Disposable sleeve protectors made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available in different colours
L×W: 400×200 mm
Thickness: 20 or 40 µm
Sposób pakowania: 100 pieces per bag, 10 bags per case.