Drukuj
n-pentadekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Pentadecane, Pentadecane
MQ100
P3406-100G P3406-500G
SIALP3406-100GEA 287 PLN
SIALP3406-100G SIALP3406-500G
n-pentadekan, Sigma-Aldrich®
n-pentadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212.42 g/mol
Temp. Wrzenia: 271
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008990
Numer CAS: 629-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-098-1
Jednostka: 3295
ADR: 3 III