Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Kwas karboksylowy, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
8172-04EA 0 PLN
8172-04 8172-11 8172-02 8172-06 8172-07
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Kwas karboksylowy, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Ultraczyste kolumny z PP z nośnikiem BAKERBOND® HPLC opracowano z myślą o oszczędności czasu, minimalizacji zakresu prac oraz końcowych objętości rozpuszczalnika i zwiększeniu wydajności. Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w kolumnach konwencjonalnych. Wbudowany filtr osłonowy kolumny i wyższe stężenie analitu mogą ograniczyć lub wyeliminować etapy filtracji wstępnej i zatężania.
  • Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w konwencjonalnych kolumnach SPE
  • Niepowtarzalna konfiguracja laminarna
  • Na bazie krzemionki
Zastosowania ogólne: anality jonowe, zasadowe.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie słabej wymiany kationowej.