Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
8170-11EA 0 PLN
8170-11 8170-02 8170-09
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Ultraczyste kolumny z PP z nośnikiem BAKERBOND® HPLC opracowano z myślą o oszczędności czasu, minimalizacji zakresu prac oraz końcowych objętości rozpuszczalnika i zwiększeniu wydajności. Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w kolumnach konwencjonalnych. Wbudowany filtr osłonowy kolumny i wyższe stężenie analitu mogą ograniczyć lub wyeliminować etapy filtracji wstępnej i zatężania.
  • Czasy przebiegów do dziewięciu razy szybsze niż w konwencjonalnych kolumnach SPE
  • Niepowtarzalna konfiguracja laminarna
  • Na bazie krzemionki
Zastosowania ogólne: anality jonowe, zasadowe.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie silnej wymiany jonowej.