Drukuj
n-Nonadekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
N28906-100G N28906-25G
SIALN28906-100GEA 447 PLN
SIALN28906-100G SIALN28906-25G
n-Nonadekan, Sigma-Aldrich®
n-Nonadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Temp. Wrzenia: 329,7 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009012
Numer CAS: 629-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-116-8