Drukuj
n-Heksan 97, CHROMASOLV™ LC-MS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
34986-1L 34986-2.5L 34986-4X2.5L 34986-6X1L
34986-1LEA 726 PLN
34986-1L 34986-2.5L 34986-4X2.5L 34986-6X1L
n-Heksan 97, CHROMASOLV™ LC-MS, Riedel-de Haën™
n-Heksan
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 66…69 °C(1.013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 7.4 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Density ~3 (vs air)
Assay (GC) Min. 97 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00001 %
Transmittance at 200 nm Min. 20 %
Transmittance at 225 nm Min. 80 %
Transmittance from 250 nm Min. 98 %
Suitability for HPLC-MS complying
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)