Drukuj
n-heksadekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexadecane, Cetane
MQ100
296317-100ML 296317-1L 296317-2L
SIAL296317-100MLEA 860 PLN
SIAL296317-100ML SIAL296317-1L SIAL296317-2L
n-heksadekan, Sigma-Aldrich®
n-heksadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 287
Temp. topnienia: 18
Gęstość: 0.77331 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 135 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008998
Numer CAS: 544-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM