Drukuj
n-Heksakozan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241687-5G 241687-1G
SIAL241687-5GEA 398 PLN
SIAL241687-5G SIAL241687-1G
n-Heksakozan, Sigma-Aldrich®
n-Heksakozan
Formuła: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Temp. Wrzenia: 412,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56…59 °C
Gęstość: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009354
Numer CAS: 630-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-124-1