Drukuj
n-heptadekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
128503-100G 128503-25G
SIAL128503-100GEA 818 PLN
SIAL128503-100G SIAL128503-25G
n-heptadekan, Sigma-Aldrich®
n-heptadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Temp. Wrzenia: 302,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009002
Numer CAS: 629-78-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-108-4