Drukuj
n-Heneikozan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
286052-10G 286052-1G
SIAL286052-10GEA 836 PLN
SIAL286052-10G SIAL286052-1G
n-Heneikozan, Sigma-Aldrich®
n-Heneikozan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
Temp. Wrzenia: 356 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…41 °C
Gęstość: 0,7919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009346
Numer CAS: 629-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-118-9