Drukuj
n-Eikozan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
219274-100G 219274-5G
SIAL219274-100GEA 447 PLN
SIAL219274-100G SIAL219274-5G
n-Eikozan, Sigma-Aldrich®
n-Eikozan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Temp. Wrzenia: 342,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 34…37 °C
Gęstość: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009344
Numer CAS: 112-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-018-1