Drukuj
n-dodekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
297879-100ML 297879-1L
SIAL297879-100MLEA 726 PLN
SIAL297879-100ML SIAL297879-1L
n-dodekan, Sigma-Aldrich®
n-dodekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Temp. Wrzenia: 216 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008969
Numer CAS: 112-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM