Drukuj
n-Dokozan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
134457-100G 134457-25G
SIAL134457-100GEA 693 PLN
SIAL134457-100G SIAL134457-25G
n-Dokozan, Sigma-Aldrich®
n-Dokozan
Formuła: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Temp. Wrzenia: 368 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44 °C
Gęstość: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009348
Numer CAS: 629-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-121-5