Drukuj
Metanosulfonian srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
550256-25G 550256-5G
SIAL550256-25GEA 1170 PLN
SIAL550256-25G SIAL550256-5G
Metanosulfonian srebra, Sigma-Aldrich®
Metanosulfonian srebra
Formuła: CH₃AgO₃S
Temp. topnienia: 263 °C
Numer MDL: MFCD00064795
Numer CAS: 2386-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-199-2