Drukuj
Metanosulfonian srebra 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
419340250 419340050
ACRO419340250EA 1200 PLN
ACRO419340250 ACRO419340050
Metanosulfonian srebra 99%
Metanosulfonian srebra
Formuła: CH₃AgO₃S
Temp. topnienia: 252…256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064795
Numer CAS: 2386-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-199-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %