Metanosulfonian sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methanesulphonic acid sodium salt
B22439.06
B22439.14
B22439.06EA
282
PLN
B22439.06
B22439.14
Metanosulfonian sodu ≥98%
Metanosulfonian sodu
Purity: 98%
CAS No.: 2386-57-4
Molecular Formula: CH3NaO3S
Formula Weight: 118.09
Odour: Odourless
Formuła:
CH₃NaO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064389 Numer CAS: 2386-57-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-203-2 |