Drukuj
1-Oktanosulfonian sodu ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
152802TEA 2130 PLN
152802T 152803U
1-Oktanosulfonian sodu ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
1-Oktanosulfonian sodu
Formuła: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007544
Numer CAS: 5324-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-195-4
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/50/2300950.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01