1-Oktanosulfonian sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium octane-1-sulphonate
A14292.14
A14292.06
A14292.22
A14292.14EA
1180
PLN
A14292.14
A14292.06
A14292.22
1-Oktanosulfonian sodu ≥99%
1-Oktanosulfonian sodu
Purity: 99%
CAS No.: 5324-84-5
Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na
Formula Weight: 216.28
Melting Point:
Reagent for HPLC analysis of peptides and proteins
Formuła:
C₈H₁₇NaO₃S MW: 216.28 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007544 Numer CAS: 5324-84-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-195-4 |