Drukuj
1-heksanosulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
H9026-25G H9026-5G
SIALH9026-25GEA 4530 PLN
SIALH9026-25G SIALH9026-5G
1-heksanosulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
1-heksanosulfonian sodu
Formuła: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188.22 g/mol
Temp. topnienia: 300
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007542
Numer CAS: 2832-45-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM