1-heksanosulfonian sodu, LiChropur™ for ion pair chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18305.0025
1.18305.0100
1.18305.0025EA
2290
PLN
1.18305.0025
1.18305.0100
1-heksanosulfonian sodu, LiChropur™ for ion pair chromatography, Supelco®
1-heksanosulfonian sodu
Formuła:
C₆H₁₃O₃SNa Temp. topnienia: 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007542 Numer CAS: 2832-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-601-3 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula | C₆H₁₃NaO₃S |
Molar Mass | 188.22 g/mol |
pH value | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 1 slightly water endangering |