1-heksanosulfonian sodu ≥98.0% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP), J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
2175-05EA
1090
PLN
2175-05
2175-01
1-heksanosulfonian sodu ≥98.0% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP), J.T.Baker®
1-heksanosulfonian sodu
Formuła:
C₆H₁₃O₃SNa Temp. topnienia: 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007542 Numer CAS: 2832-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-601-3 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (as C₆H₁₃SO₃Na) (by acidimetry) | ≥98.0 % |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm | ≤0.050 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm | ≤0.050 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm | ≤0.050 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm | ≤0.060 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm | ≤0.080 |
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm | ≤0.200 |
Appearance (clear, colorless, mobile liquid) |