1-heksanosulfonian sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13278.14
A13278.06
A13278.22
A13278.14EA
1460
PLN
A13278.14
A13278.06
A13278.22
1-heksanosulfonian sodu ≥99%
1-heksanosulfonian sodu
Purity: 99%
CAS No.: 2832-45-3
Molecular Formula: CH3(CH2)5SO3Na
Formula Weight: 188.22
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₃O₃SNa Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007542 Numer CAS: 2832-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-601-3 |