Drukuj
1-heksanosulfonian sodu hydrat 98% for HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
411600050 411600250 411601000 411605000
ACRO411600050EA 486 PLN
ACRO411600050 ACRO411600250 ACRO411601000 ACRO411605000
1-heksanosulfonian sodu hydrat 98% for HPLC
1-heksanosulfonian sodu hydrat
Formuła: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MW: 206.24 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149549
Numer CAS: 207300-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-601-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)