kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
152782JEA
2210
PLN
152782J
152783K
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa
Formuła:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na MW: 202.25 g/mol Temp. topnienia: 300 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007543 Numer CAS: 22767-50-6 Numer WE (dawny EINECS): 245-210-5 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) | ≥ 99,0 % |
Appearance | White powder |
IR Spectrum | Passes test |
Water | ≤ 2,0 % |
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,1 |
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,05 |
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,04 |
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,03 |
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |