kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
A10917.14
A10917.06
A10917.22
A10917.14EA
1320
PLN
A10917.14
A10917.06
A10917.22
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa
Purity: 99%
CAS No.: 22767-50-6
Molecular Formula: CH3(CH2)6SO3Na
Formula Weight: 202.24
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na MW: 202.25 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007543 Numer CAS: 22767-50-6 Numer WE (dawny EINECS): 245-210-5 |