Drukuj
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12146.0005 1.12146.8500
1.12146.0005EA 843 PLN
1.12146.0005 1.12146.8500
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego, Sigma-Aldrich®
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego
Formuła: C₁₂H₂₅NaO₃S
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007527
Numer CAS: 2386-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-200-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 272.37 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)