sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12829.03
A12829.14
A12829.09
A12829.03EA
290
PLN
A12829.03
A12829.14
A12829.09
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego ≥99%
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego
Purity: 99%
CAS No.: 2386-53-0
Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na
Formula Weight: 272.39
Melting Point:
Formuła:
C₁₂H₂₅NaO₃S Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,218 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007527 Numer CAS: 2386-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 219-200-6 |