Drukuj
1-Dekanosulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
30633-10G 30633-5G
SIAL30633-10GEA 641 PLN
SIAL30633-10G SIAL30633-5G
1-Dekanosulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
1-Dekanosulfonian sodu
Formuła: C₁₀H₂₁NaO₃S
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007526
Numer CAS: 13419-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-525-9