Drukuj
1-Dekanosulfonian sodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
8.41036.0010EA 394 PLN
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
1-Dekanosulfonian sodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Dekanosulfonian sodu
Formuła: C₁₀H₂₁NaO₃S
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007526
Numer CAS: 13419-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-525-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol