Drukuj
1-Dekanosulfonian sodu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
369450050 369450250 369451000
ACRO369450050EA 378 PLN
ACRO369450050 ACRO369450250 ACRO369451000
1-Dekanosulfonian sodu 96%
1-Dekanosulfonian sodu
Formuła: C₁₀H₂₁NaO₃S
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007526
Numer CAS: 13419-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-525-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Titration after Ion exchange ≥95 % (On dry substance)