Drukuj
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Dostawca: Molekula
26414553-25G 26414553-100G
MOLE26414553-25GEA 614 PLN
MOLE26414553-25G MOLE26414553-100G
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Formuła: C₄H₉NaO₃S
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007540
Numer CAS: 2386-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-201-1