Drukuj
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
8.41661.0010EA 347 PLN
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego do syntezy, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Formuła: C₄H₉NaO₃S
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007540
Numer CAS: 2386-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-201-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 310 °C
Molar Mass 160.17 g/mol