Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12654.06
A12654.14
A12654.22
A12654.06EA
393
PLN
A12654.06
A12654.14
A12654.22
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego ≥99%
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Purity: 99%
CAS No.: 2386-54-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 160.17
Melting Point:
Formuła:
C₄H₉NaO₃S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007540 Numer CAS: 2386-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-201-1 |