Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
343800050
343800250
ACRO343800050EA
508
PLN
ACRO343800050
ACRO343800250
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Formuła:
C₄H₉NaO₃S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007540 Numer CAS: 2386-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-201-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (1 g, 105°C, 2 hrs) |
Solubility | (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.04 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (On dry substance) |